Få mere at vide
Fisherbrand™ Tyvek™ Cat III overtræksdragt
Artikelnummer. p-7084523 Shop alle Fisherbrand produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16396515
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand Tyvek™ Cat III hætteoveralls lavet af et blødt polyethylen nonwoven stof, der tilbyder en fantastisk balance mellem beskyttelse og komfort. Ved at give tilstrækkelig type 5 og 6 barrierebeskyttelse forbliver de både luft- og fugtgennemtrængelige.
  • Tilbyder mere beskyttelse end tilsvarende SMS beklædningsgenstande
  • Mere robust end mikroporøse film
  • Robust, men alligevel let (mindre end 180 g/beklædningsgenstand)
  • Elastik i ansigt, håndled, talje og ankler
  • Antistatisk behandling på ydersiden
  • Syede udvendige sømme i gul til visuel identifikation og differentiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse Lille
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 2-panel
Lukketype Lynlås
Sømtype Sammenføjet
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 5 og 6
Certificeringer/compliance (EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-1
Størrelse (metrisk) bryst 84 til 92 cm