Få mere at vide
Fisherbrand™ Koniske Erlenmeyer-kolber af borosilikatglas med bred hals
Artikelnummer. p-7070791 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 15489103
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Fremstillet af borosilikatglas. Fisherbrand™ Koniske Erlenmeyer-kolber af borosilikatglas med bred hals er gradueret og fås i en række forskellige størrelser.
  • Borosilikatglas
  • Uddannet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) ydre hals 34 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 85 mm
Uddannet Ja
Diameter (metrisk) Udvendig 51 mm