Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikrocentrifuger, Micro 17/17R
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6814348 Shop alle Fisherbrand produkter
Kølet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 11516873
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Justerbar 99-minutters timer og hurtig-spin-funktion til korte kørsler.
  • Kapacitet: 48mL (24 x 1,5/2mL rør)
  • Maksimal hastighed/RCF: 13300 o/min./17000xg
  • Justerbar 99-minutters timer og hurtig-spin-funktion til korte kørsler
  • Leveres med ClickSeal-rotor (24 pladser 1,5/2mL) og bioindeslutningslåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 24 x 1.5/2 mL
Maks. Hastighed 13,300 rpm
Maks. RCF 17,000 x g
Ventileret Ja
Oversigt Mikrocentrifuge Micro 17, ventileret
Kølet Nej