Få mere at vide
Fisherbrand™ Multifunktionsrørrotatorer
Artikelnummer. p-6714028 Shop alle Fisherbrand produkter
Stiktype:
EU-, UK-, CN-stik
Certificeringer/compliance:
CE
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15524080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Indeholder rørkarrusel med 15 pladser til 50 ml rør
Alsidig, robust, multifunktionsrotator, der passer til de fleste blandebehov
  • Digital mikroprocessorstyring
  • Fem karruselmuligheder
  • Justerbar hastighed giver en blid eller kraftig blanding
  • Justerbart vinklet hoved tilbyder blandevinkler fra 95 til 180°
  • Timer har både tid op og tid ned tæller tilstande
  • Skærmen viser de sidst anvendte indstillinger, selv efter at strømmen er slukket.
  • Fortsæt driften med den sidst indstillede hastighed og den resterende tid, når strømmen er genoprettet.
  • Bredt område spænding: AC100-240V.
  • Hørbar og visuel alarm: I tidsindstillet tilstand, når tiden når nul, lyder alarmen 5 gange, hvorefter tidsvinduet viser End “og“ flimrer hele tiden. Alarmen kan stoppes ved at trykke på en vilkårlig tast.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Roterende vinkel Karruselvinkel: 95° - 180° (Seks trin: 95° , 112° , 129° , 146° , 163° , 180º )
Hastighedsområde 5 til 80 rpm
Spænding 100 til 240 V
Holder Rør, Kulturrør med trommekarrusel
Rørkapacitet 50 mL
Produkttype Rørkarrusel
Certificeringer/compliance CE
Stiktype EU-, UK-, CN-stik
Dimensioner (L x B x H) 415 x 293 x 464 mm
Antal stillinger
  • 50 x 9-11 mm rør
  • 30 x14-18mm rør
  • 15 x 27-34 mm rør
  • 10 x 10-15 ml og 20 x  5-7ml tube
  • 64 x 18,5 mm dyrkningsrør (med tromlekarrusel)
  • 64 x 14 mm dyrkningsrør (med tromlekarrusel)
Timer rækkevidde 0 min. til 99:59 timer
Garanti og servicetilbud 2 år