Få mere at vide
Fisherbrand™ Nutating mixere - fast hastighed
Shop alle Fisherbrand produkter
Stiktype:
EU-, UK-, CN-stik
Hastighedsområde:
18 omdr./min.
Elektriske krav:
220 V, 50 Hz, Stiktype: EU, UK, CN
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Gummimåtte med fordybninger; 6 rørsikringsbånd
- Budgetvenligt design
- Nem at bruge, plug and play betjening
- Bevægelse med fast hastighed ved 20° vinkel
- Driftstemperaturområde: 5 til 40C, anvendelig i ikke-CO 2 inkubatorer, køleskabe og kamre
- Måtten er aftagelig og kan rengøres med vand og sæbe
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighedsområde | 18 omdr./min. |
| Elektriske krav | 220 V, 50 Hz, Stiktype: EU, UK, CN |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Stiktype | EU-, UK-, CN-stik |
| Materiale | Aluminiumplatform |
| Dimensioner (L x B x H) | 415 x 293 x 273 mm |
| Vise | LED |
| Inkluderer | Gummimåtte med fordybninger; 6 rørsikringsbånd |
| Timer rækkevidde | 0 min. til 99:59 timer |
| Garanti og servicetilbud | 2 år |