Få mere at vide
Ansell TouchNTuff™ 73-500 sterile neopren renrumshandsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4770799 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
200 par
Artikelnummer. 15690914
Brand: Ansell 73500055
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tynde, sterile neoprenhandsker giver ekstra taktil følsomhed og giver modstandsdygtighed over for kemisk stænk mod en bred vifte af kemikalier. Kompatibel med klasse 100/ ISO 5 renrumsmiljøer.
  • Følsomt neopren
  • Ideel til dobbelt påtagning og tørre applikationer
  • Ikke lavet af naturgummilatex eller acceleratorer
  • Øget følsomhed på grund af polymertykkelsen
  • Anatomisk håndspecifikt design for komfort og pasform
  • Kemisk stænkbestandighed
  • Lang rullet manchet med perler
  • Gammabestrålingssterilisering
  • Glat greb, pudderfri
  • Ansøgninger omfatter:
    • Blanding af væsker
    • Analytiske test/målinger
    • Blisteroperationer
    • Pelletisering og pressende stoffer
    • Syntese af organisk og andet materiale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator gratis No
AQL 0.65
Farve Fløde
Engangs Single-use
Udvendig finish Ingen tekstur
Fingertykkelse (engelsk) 6,6 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.16 mm
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Neopren
Håndfladetykkelse (engelsk) 5,9 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.15 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Cleanroom Gloves
Størrelse 5.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 6,6 mio
Tykkelse (metrisk) 0.16 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001:2015
Model- 73500055
Serie TouchNTuff™ 73-500
Trækstyrke 17 MPa
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm