Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™ filtrerede pipettespidser
Volumen (metrisk):
1.000μ l
10 ml
10μ l
100μ l
150 til 1500μ l
20μ l
200μ l
30μ l
300μ l
5 mL
50μ l
Længde (metrisk):
3,2 cm
3,3 cm
4,8 cm
5,2 cm
5.2 cm
6,99 cm
7.1 cm
7,8 cm
7.8 cm
10,5 cm
14.7 cm
15 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 270
Pakke med 3840
Pakke med 480
Pakke med 960
Beskrivelse
Beskyt pipetter og prøverne mod kontaminering med Thermo Scientific™ Finntip™ filtrerede pipettespidser. Disse sterile engangspipettespidser holder pipetterne rene og er perfekte til PCR-amplifikation og til pipettering af radioaktive, infektiøse og aerosolholdige prøver. Fås i stativer med et bredt volumenområde på 0,2μl-10 ml.
Funktioner:
- Inert og ikke-forseglende polyethylenfilter
- Spidserne leveres vakuumforseglede i bestrålingssteriliserede stativer med hængslede spidserne
- Må ikke autoklaveres
- Certificeret til at være fri for DNA, DNase, RNase og endotoksin
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Finntip-filter, mikro 10μ l, steril |
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Længde (metrisk) | 3,2 cm |
| Format | Stativ |
| Farvekode | Pink |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Finnpipette |
| Vis mere |