Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Udskiftning af flasker med smal mund og bred mund
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521533
Trådstørrelse (metrisk):
20 mm
24 mm
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Produkttype:
Skruelåg
Stængel og Trækrør
Tudhætte
Udskiftningshætte
Farve:
Hvid
Neutral
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 2
Pakke med 25
Artikelnummer. 10586551
Brand: Thermo Scientific™ 7121510200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Monter disse erstatningslukninger på Thermo Scientific™ Nalgene™ smalmundede og bredmundede flasker.
Passe Thermo Scientific™ Nalgene™ Smal mund og bred mund flaske erstatningslukninger på Nalgene smalmundede og bredmundede flasker.
  • Lavet til at passe Nalgene smalmundede og bredmundede flasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Oversigt Lukker til udskiftning af flasker
Materiale HDPE
nr. pr. sag 12
Trådstørrelse (metrisk) 20 mm
Mund Smal
Form Rund
Produkttype Udskiftningshætte
Til brug med (udstyr) Nalgene smalmundede og bredmundede flasker
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.