Få mere at vide
Fisherbrand™ Shaker kolber
Artikelnummer. p-3833674 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
2800 mL
Bund form:
Almindelig
Forvirret
Lukketype:
Ikke ventileret
Udluftet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 11735373
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducer risikoen for krydskontaminering.
  • Ikke-pyrogen og ikke-cytotoksisk
  • Klar, holdbar polycarbonat med indstøbte gradueringer
  • Polypropylen lukning med 0,22 μm PTFE pore
  • Individuelt pakket for nem opbevaring og håndtering
  • Almindelig bund til brug på bordplade eller forvirret bund til shakerbordbrug
  • Ventileret eller ikke-ventileret skruelukning kan IKKE autoklaveres
  • Autoklaverbar kolbe
  • Steril
Certificeringer
Certificeret steril ved 10 -6 SAL USP Klasse VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 4,22 oz.
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Materiale Polycarbonat
Til brug med (applikation) Til suspensionscellekultur, medieforberedelse og opbevaring
Inkluderer 0,22 μm PTFE pore
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Sterilitet Steril
Klasse Klasse VI
Bund form Almindelig
Lukketype Udluftet