Få mere at vide
Fisherbrand™ 96-Nå DeepWell™ Polypropylen mikroplader
Artikelnummer. p-3148897 Shop alle Fisherbrand produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Volumen (metrisk) Nå:
1300μ l
2 ml
2000μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Pakke med 60
Volumen (metrisk) Virker:
1.000μ l
1900μ L
Artikelnummer. 13535450
Ideel til opbevaring på grund af polypropylens lavbindingsegenskaber.
Ideel til opbevaring på grund af polypropylens lavbindingsegenskaber
  • Accommodate even larger working volumes; up to 1.0 mL or 2.0 mL storage volume per well
  • Proteins and DNA will not adhere to PP, allowing for complete sample recovery.
  • Natural color
  • Nonsterile and sterile available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Array 8 x 12
Farve Natural
Materiale Polypropylene
Volumen (metrisk) Nå 2 ml
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke-steril
Well Shape Round
Til brug med (applikation) For storage of low-binding characteristics of polypropylene