Få mere at vide
Macherey-Nagel™ FAME testblanding i hexan
Artikelnummer. 10662513 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10662513 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 10662513 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 722320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00 DKK
    562.16 DKK / 1ml
    Spare 47.84 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Til GC Kapillærsøjler
Inkluderer 0,1 % hver af FAMEs C4, C6, C8, C10, C12, C14, C16, C18, C18:1 cis, C18:1 trans, C18:2, C18:3, C20, C22, C22:1, C24
Volumen (metrisk) 1 ml
Produkttype FAME-testblanding i hexan
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Test mixture for FAME columns
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: n-hexane