Få mere at vide
Famciclovir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Famciclovir |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N5O4/c1-9(20)22-6-11(7-23-10(2)21)3-4-19-8-17-12-5-16-14(15)18-13(12)19/h5,8,11H,3-4,6-7H2,1-2H3,(H2,15,16,18) |
| Formel vægt | 321.1437 |