Få mere at vide
Famciclovir, Mikromol™
Artikelnummer. 17903176
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17903176 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17903176 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0620.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Famciclovir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Famciclovir
CAS 104227-87-4
Analyt- eller komponentnavne Famciclovir
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H19 N5 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, diacetate (ester) (9CI), 9-[4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)but-1-yl]-2-aminopurine, 9-[4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl]-2-aminopurine, BRL 42810, FCV, Famciclovir, Famcivir, Famcyclovir, Famtrex, Famvir, 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, 1,3-diacetate
InChI formel InChI=1S/C14H19N5O4/c1-9(20)22-6-11(7-23-10(2)21)3-4-19-8-17-12-5-16-14(15)18-13(12)19/h5,8,11H,3-4,6-7H2,1-2H3,(H2,15,16,18)
SMIL CC(=O)OCC(CCn1cnc2cnc(N)nc12)COC(=O)C
IUPAC navn [2-(acetyloxymethyl)-4-(2-aminopurin-9-yl)butyl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 321.33
Mængde 250 mg
Formel vægt 321.1437 g/mol