Få mere at vide
Famciclovir, MedChemExpress
Beskrivelse
Famciclovir(BRL 42810) is a guanine analogue antiviral drug used for the treatment of various herpesvirus infections.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Famciclovir |
| CAS | 104227-87-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H19N5O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | BRL 42810 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (311.21 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (155.60 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | NC1=NC=C2N=CN(CCC(COC(C)=O)COC(C)=O)C2=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 321.33 |
| Vis mere |