Få mere at vide
Famciclovir, LoGiCal
Artikelnummer. 30464175
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30464175 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30464175 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0620.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Famciclovir
CAS 104227-87-4
Analyt- eller komponentnavne Famciclovir
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H19 N5 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, diacetate (ester) (9CI), 9-[4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)but-1-yl]-2-aminopurine, 9-[4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl]-2-aminopurine, BRL 42810, FCV, Famciclovir, Famcivir, Famcyclovir, Famtrex, Famvir, 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, 1,3-diacetate
InChI formel InChI=1S/C14H19N5O4/c1-9(20)22-6-11(7-23-10(2)21)3-4-19-8-17-12-5-16-14(15)18-13(12)19/h5,8,11H,3-4,6-7H2,1-2H3,(H2,15,16,18)
Løsningstype Neat
SMIL CC(=O)OCC(CCn1cnc2cnc(N)nc12)COC(=O)C
IUPAC navn [2-(acetyloxymethyl)-4-(2-aminopurin-9-yl)butyl] acetate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 321.33
Mængde 10 mg
Formel vægt 321.1437 g/mol