missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Famciclovir-d4, TRC

Artikelnummer. 30394705
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30394705 25 mg -
30396791 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30394705 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF10112725MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1020719-42-9
Molekylær formel C14 2H4 H15 N5 O4
Molekylvægt (g/mol) 325.36
IUPAC navn [2-[acetyloxy(dideuterio)methyl]-4-(2-aminopurin-9-yl)-1,1-dideuteriobutyl] acetate
SMIL [2H]C([2H])(OC(=O)C)C(CCn1cnc2cnc(N)nc12)C([2H])([2H])OC(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Famciclovir-d4
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H19N5O4/c1-9(20)22-6-11(7-23-10(2)21)3-4-19-8-17-12-5-16-14(15)18-13(12)19/h5,8,11H,3-4,6-7H2,1-2H3,(H2,15,16,18)/i6D2,7D2
Formel vægt 325.1688
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.