Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Famciclovir
Artikelnummer. 16671852 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16671852 5 g 5g
16661852 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16671852 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463170050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104227-87-4
Molekylær formel C14H19N5O4
Molekylvægt (g/mol) 321.34
MDL nummer MFCD00866964
InChI nøgle GGXKWVWZWMLJEH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-[(acetyloxy)methyl]-4-(2-amino-9H-purin-9-yl)butylacetat
SMIL CC(=O)OCC(CCN1C=NC2=CN=C(N)N=C12)COC(C)=O
Specifications
Alpha vektor FAMCICLOVIR
Kemisk navn eller materiale Famciclovir
Smeltepunkt 103°C to 107°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage glasflaske
Mængde 5 g
Følsomhed Heat sensitive
Formel vægt 321.33
Fysisk form Krystallinsk pulver