missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Invitrogen™ FAM86A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17131144 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17131144 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17131144 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PA5113282

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

FAM86A Polyclonal Antibody for ELISA, IHC (P), Western Blot

Catalyzes the trimethylation of eukaryotic elongation factor 2 (EEF2) on 'Lys-525'. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen FAM86A
Applikationer ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gene EEF2KMT
Genadgangsnr. Q96G04
Gene Alias EEF2KMT; eEF2-KMT; eEF2-lysine methyltransferase; eukaryotic elongation factor 2 lysine methyltransferase; FAM86A; family with sequence similarity 86, member A; protein FAM86A; protein-lysine N-methyltransferase EEF2KMT; putative protein N-methyltransferase FAM86A; SB153
Gensymboler EEF2KMT
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant Human Protein-lysine N-methyltransferase EEF2KMT protein (1-330AA).
Oprensningsmetode Protein G
Mængde 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 196483
Målarter Human
Indhold og opbevaring -20°C or -80°C if preferred
Produkttype Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.