Få mere at vide
Novus Biologicals™ FAM21C 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18536261 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
18536261 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18536261 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00253725T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål FAM21C
Synonym Em:AC012044.3, family with sequence similarity 21, member C, KIAA0592FAM21A, VPEFVaccinia virus penetration factor, WASH complex subunit FAM21C
Gen symbol FAM21C