Få mere at vide
Invitrogen™ FAM™ Farvemærket Anti-miR™ Negativ kontrol #1
Beschreibung
EN FAM™ –farvestofmærket syntetisk miRNA-hæmmer til miRNA-funktionel analyse. 5 nmol leveres, renset og klar til at transficere. Invitrogen™ Anti-miR™ miRNA-hæmmere er kemisk modificerede, enkeltstrengede nukleinsyrer designet til specifikt at binde til og hæmme endogene mikroRNA (miRNA)-molekyler. Disse brugsklare inhibitorer kan indføres i celler ved hjælp af transfektion eller elektroporationsparametre svarende til dem, der anvendes til siRNA'er. FAM™ Farvemærket Anti-miR™ Negativ kontrol #1 er en tilfældig sekvens Anti-miR molekyle, der er blevet grundigt testet i humane cellelinjer og væv og valideret til at producere ingen identificerbare effekter på kendt miRNA-funktion. Det bruges til at overvåge transfektionseffektivitet i transfektionseksperimenter ved hjælp af Anti-miR miRNA-hæmmere. Det fluorescerende mærke muliggør direkte observation af cellulær optagelse, fordeling og lokalisering af kontrollen. Molekylet er mærket i sin 5'-ende og har samme oligonukleotidsekvens som umærket Anti-miR™ miRNA-hæmmer negativ kontrol #1 (SKU #AM17010).
Tilbehørsprodukter:
Også tilgængelige er Anti-miR™ miRNA-hæmmere (SKU #AM17000 og #AM17001). For at vælge din miRNA-sekvens og rækkefølge, besøg venligst GeneAssist™ miRNA Workflow Builder . Cy ™3 farvestof-mærket Anti-miR™ Negative kontroller (SKU #AM17011) er tilgængelige. De Pre-miR™ miRNA Starter Kit (SKU #AM1540) kan bruges til at optimere transfektion af Pre-miR™ miRNA-prækursorer.
Tilbehørsprodukter:
Også tilgængelige er Anti-miR™ miRNA-hæmmere (SKU #AM17000 og #AM17001). For at vælge din miRNA-sekvens og rækkefølge, besøg venligst GeneAssist™ miRNA Workflow Builder . Cy ™3 farvestof-mærket Anti-miR™ Negative kontroller (SKU #AM17011) er tilgængelige. De Pre-miR™ miRNA Starter Kit (SKU #AM1540) kan bruges til at optimere transfektion af Pre-miR™ miRNA-prækursorer.
Spezifikation
Spezifikation
| Indhold og opbevaring | Anti-miR™ miRNA leveres tørret ned i et enkelt rør sammen med nukleasefrit vand til resuspension og bør opbevares kl.– 20 °C. Den har 1 års garanti ved opbevaring tørret kl– 20 °C. |
| Kontroltype | Negativ kontrol |
| RNAi type | miRNA-hæmmer |
| Arter | ADN, Mus, Rotte |
| Til brug med (applikation) | miRNA & ikke-kodende RNA-analyse |
| Etiket eller farvestof | FAM |
| Produktlinje | Ambion, Anti-miR, FAM |
| Produkttype | miRNA-hæmmer |
| Renhed | HPLC |
| Mængde | 5 nmol |
| Mehr anzeigen |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?