Få mere at vide
Fam Benzine, Solstice
Artikelnummer. 15662670
Skift visning
Mængde:
4 x 2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15662670 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15662670 Leverandør Fluka Leverandørnr. 245384X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5020.00 DKK
    4632.35 DKK / Pakke med 4
    Spare 387.65 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
DIN 51635, bp 65-95 °C
  • Solstice har over 200 års historie med produktion af kemikalier med høj renhed
  • Det er det førende mærke, der tilbyder højrenhedsopløsningsmidler til dedikerede anvendelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fam Benzine
Smeltepunkt -30 °C
CAS 101316-46-5
Tæthed 0,690 til 0,705 g/ml ved 15 °C
Mængde 4 x 2.5 L
Flammepunkt −26 °C (−14,8 °F)
Emballage Glasflaske
MDL nummer MFCD00081849
FN nummer UN1268
Kogepunkt 65 °C til 95 °C