Få mere at vide
Fam benzin, Honeywell
Artikelnummer. p-7073677
Mængde:
2.5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15642670
Brand: Honeywell Riedel-de Haën 245382.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
DIN 51635, kp. 65-95° C
  • Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier
  • Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101316-46-5
MDL nummer MFCD00081849
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fam Benzine
Tæthed 0.690 to 0.705g/mL at 15°C
Flammepunkt −26°C (−14.8°F)
Mængde 2.5 L
FN nummer 1268