Få mere at vide
Fam Benzine, Solstice
Artikelnummer. 15652670
Skift visning
Mængde:
2.5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15652670 25 L 25 L
15642670 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15652670 Leverandør Fluka Leverandørnr. 2453825L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5785.00 DKK
    5337.97 DKK / 25 L
    Spare 447.03 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
DIN 51635, bp 65-95 °C
  • Solstice har over 200 års historie med produktion af kemikalier med høj renhed
  • Det er det førende mærke, der tilbyder højrenhedsopløsningsmidler til dedikerede anvendelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101316-46-5
MDL nummer MFCD00081849
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fam Benzine
Tæthed 0,690 til 0,705 g/ml ved 15 °C
Flammepunkt −26 °C (−14,8 °F)
Mængde 25 L
FN nummer 1268