Få mere at vide
Fam benzin, Honeywell
Artikelnummer. 15642670
Skift visning
Mængde:
2.5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15642670 2.5 L 2.5 L
15652670 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15642670 Leverandør Fluka Leverandørnr. 245382.5L
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
DIN 51635, kp. 65-95° C
  • Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier
  • Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101316-46-5
MDL nummer MFCD00081849
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fam Benzine
Tæthed 0.690 to 0.705g/mL at 15°C
Flammepunkt −26°C (−14.8°F)
Mængde 2.5 L
FN nummer 1268