Artikelnummer. 15915610
Artikelnummer.
Mængde
Pakningsstørrelse
15915610
18 L
18 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer.
15915610
Leverandør
Solstice
Leverandørnr.
2453818L
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
FAM Benzin, DIN 51635, kogepunkt 65 °C til 95 °C.
Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier. Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
FAM Benzine
pH
Ikke relevant
Smeltepunkt
-30 °C
CAS
110-82-7
CAS min %
≥10.00%
Farve
Farveløs
CAS Max %
≤25.00%
Tæthed
0,76 g/cm3 (15 °C)
Mængde
18 L
Flammepunkt
-26 °C
Emballage
Returdåse i rustfrit stål
Fysisk form
Væske
Molekylær formel
C6H12
Damptryk
10 hPa (20 °C)
MDL nummer
MFCD00003814
Viskositet
Ingen data tilgængelige
FN nummer
UN3295
Synonym
Petroleum ether, FAM-Petroleum ether, Petroleum benzin
Kogepunkt
65 °C til 95 °C
InChI nøgle
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMIL
C1CCCCC1
IUPAC navn
cyclohexan
Molekylvægt (g/mol)
84.16
Grad
ACS
Vis mere
Vis mindre
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?