Få mere at vide
Faltan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482359
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16482359 1 g
1 options
Artikelnummer. 16482359 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1878
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
MedChemExpress Faltan is a dicarboximide fungicide, widely used on vines and several vegetable crops, and is also cytotoxic effect on human bronchial epithelial cells.
Faltan is a dicarboximide fungicide, widely used on vines and several vegetable crops, and is also cytotoxic effect on human bronchial epithelial cells.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Faltan
Fysisk form Solid
CAS 133-07-3
Farve Light Yellow
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H4Cl3NO2S
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (421.50 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1N(SC(Cl)(Cl)Cl)C(C2=C1C=CC=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 296.56
Formel vægt 296.56
Procent renhed 98.55%