Beskrivelse
Til brug som sekundært rør til stregkodning på automatiserede analysatorer
- Made of Polypropylene
- Dimensions: 16 x 97mm
- Capacity: 5mL
- Screw Caps are sold separately (See 21-200-231, -232)
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | White |
| Oversigt | These are the screw caps for use with 5527 and 5527B False Bottom Tubes |
| Materiale | Polypropylene |
| Emballage | 1500/Cs. |
| Produkttype | False Bottom Tube |