Få mere at vide
Pohli™ Faldsikringsemballage (SUPER FSP)
Artikelnummer. 15841418
Skift visning
Materiale:
Flintglas, opskummet polystyren
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15841418 Flintglas, opskummet polystyren Hver
1 options
Artikelnummer. 15841418 Leverandør Pohli™ Leverandørnr. 03048176
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2635.00 DKK
    2238.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 396.96 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Godkendt som kombinationsemballage til selvbærende transport af farligt gods i henhold til 6PH1/X2.2/250.
  • Kompositemballage SUPER FSP, (UN)6PH1/X2.2/250/JJ/D/ BAM8435/pohli
  • 25L carboy (f.eks. 5 kg flintglas)
  • 48 mm sorte bælter (polyester) med 2 sorte håndtag (HDPE)
  • Monteret DIN 70 sort manipulationssikker skruelukning (Lupolen 4261 A)
  • 2 mm EPE-liner med 0,2 mm PTFE-belægning
  • Grøn manipulationssikker ring (PP)
Tekniske data
Certificeringer/compliance (UN)6PH1/X2.2/250/JJ/D/ BAM8435/pohli
Applikationer Transport af farligt gods
Mål (L x B x H) Udvendig 435 x 435 x 685 mm (448 x 448 x 688 mm inkl. separat kortæske)
Lukketype Monteret DIN 70 sort manipulationssikker skruelukning (Lupolen 4261 A), 2 mm EPE-liner med 0,2 mm PTFE-belægning
Oversigt SUPER FSP
Volumen 25 L
Materiale Flintglas, opskummet polystyren
På grund af glassygdom kan det ske, at carboys har inde i en skorpe på overfladen. Fugtighed under opbevaring får salte til at hydrere og udvaskes af glasset. Ved en reduktion af den relative fugtighed kan disse hydrerede salte danne en skorpe på overfladen. Disse salte er natriumcarbonat, calciumcarbonat og siliciumdioxid. Derfor anbefaler vi at vaske karrene før påfyldning.