Få mere at vide
Pohli™ Faldsikringsemballage (FSP/P)
Beskrivelse
- 25 liters kompositemballage (UN)6PH1/X1.8/250/D/2017-pohli,
- Glas carboy finish DIN 70 mm, manipulationssikker, type FSP/P
- PSE hårdskum
- Tekstilbælter med plastikhåndtag
- DIN 70 mm sort manipulationssikker lukning
- Lupolen 4261A, 2 mm EPE-liner med 0,2 mm PTFE-lamineret skive
- Monteret grøn sabotagesikker ring (PP)
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Faldsikringsemballage |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 400 x 400 x 610 mm |
| Lukketype | DIN 70 mm sort manipulationssikker lukning, Lupolen 4261A, 2 mm EPE-liner med 0,2 mm PTFE-lamineret skive |
| Oversigt | FSP / P |
| Volumen | 25 L |
| Materiale | Flintglas, opskummet polystyren |
På grund af glassygdom kan det ske, at carboys har inde i en skorpe på overfladen. Fugtighed under opbevaring får salte til at hydrere og udvaskes af glasset. Ved en reduktion af den relative fugtighed kan disse hydrerede salte danne en skorpe på overfladen. Disse salte er natriumcarbonat, calciumcarbonat og siliciumdioxid. Derfor anbefaler vi at vaske karrene før påfyldning.