Få mere at vide
Pohli™ Faldsikringsemballage (FSP / D)
Artikelnummer. 15831418
Skift visning
Mål (L x B x H) Udvendig:
370 x 370 x 670 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mål (L x B x H) Udvendig Pakningsstørrelse
15831418 370 x 370 x 670 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15831418 Leverandør Pohli™ Leverandørnr. 030481490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1235.00 DKK
    1047.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 187.65 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Faldsikringsemballage (FSP / D) inkluderer 48 mm brede stofstropper med 2 påsyede håndtag og manipulationssikker lukning.
  • 25L Kombinationsemballage (UN) 6 PH 1/X/250
  • Hvid
  • Cylindrisk glasballon
  • Gevind DIN 70 sabotagesikret, type FSP/D
  • 48 mm brede stofstropper med 2 påsyede håndtag
  • Let skruet DIN 70 sort manipulationssikker lukning (Lupolen 4261 A)
  • 2,0 mm EPE liner indsatser med 0,2 mm PTFE laminering
  • Grøn manipulationssikker ring (PP)
  • 6,8 kg/stk
Tekniske data
Applikationer Faldsikringsemballage
Mål (L x B x H) Udvendig 370 x 370 x 670 mm
Lukketype DIN 70 sort manipulationssikker lukning (Lupolen 4261 A), 2,0 mm EPE liner indsatser med 0,2 mm PTFE laminering
Vægt (metrisk) 6.8 kg
Oversigt FSP / D
Volumen 25 L
Materiale Flintglas, opskummet polystyren
På grund af glassygdom kan det ske, at carboys har inde i en skorpe på overfladen. Fugtighed under opbevaring får salte til at hydrere og udvaskes af glasset. Ved en reduktion af den relative fugtighed kan disse hydrerede salte danne en skorpe på overfladen. Disse salte er natriumcarbonat, calciumcarbonat og siliciumdioxid. Derfor anbefaler vi at vaske karrene før påfyldning.