Få mere at vide
Falipamil, TRC
Artikelnummer. 30138593
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138593 50 mg
30135700 100 mg
30006763 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138593 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF10111650MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77862-92-1
Molekylær formel C24H32N2O5
Molekylvægt (g/mol) 428.52
Synonym 2-[3-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]-2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-1H-isoindol-1-one, AQ-A 39;
SMIL COc1ccc(CCN(C)CCCN2Cc3cc(OC)c(OC)cc3C2=O)cc1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Falipamil
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H32N2O5/c1-25(12-9-17-7-8-20(28-2)21(13-17)29-3)10-6-11-26-16-18-14-22(30-4)23(31-5)15-19(18)24(26)27/h7-8,13-15H,6,9-12,16H2,1-5H3
Formel vægt 428.2311