Få mere at vide
Falcon™ Vævskulturbehandlede kolber
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10797791 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
70 mL
250 mL
600 mL
750 mL
800 mL
Kulturområde:
12,5 cm 2
150 cm 2
175 cm 2
225 cm 2
25 cm 2
25 cm²
75 cm 2
75 cm²
Lukketype:
Stikforsegling
Udluftet
Hals stil:
Kantet
Lige
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 30
Pakke med 40
Pakke med 60
Artikelnummer. 10797791
Brand: Falcon™ 353024
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Fremstillet af optisk klar jomfru polystyren til nem visning af prøve eller celler. Falcon™ Tissue Culture Treated Flasks har vakuum-gas plasma vævskultur behandling for at sikre ensartet vækstoverflade.
  • Sikker stabling giver stabilitet mod utilsigtede spidser eller spild
  • Ikke-pyrogen testet til mindre end 0,1 EU/ml
  • Volumetriske gradueringer og skrivelapper
  • Vækstareal og volumen er nominelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Lukningsmateriale Polyethylen
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polystyren
Til brug med (applikation) For forbedret cellevedhæftning og vækst
Hals stil Lige
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 5/Pk.
Form Rektangulær
Overfladebelægning TC-behandlet
Sterilitet Steril
Bund form Rektangulær
Lukketype Stikforsegling
Kulturområde 75 cm 2
Afficher plus Afficher moins
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.