Få mere at vide
Falcon™ Vævskulturbehandlede kolber
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
70 mL
250 mL
600 mL
750 mL
800 mL
Kulturområde:
12,5 cm 2
150 cm 2
175 cm 2
225 cm 2
25 cm 2
25 cm²
75 cm 2
75 cm²
Lukketype:
Stikforsegling
Udluftet
Hals stil:
Kantet
Lige
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 30
Pakke med 40
Pakke med 60
Description
- Sikker stabling giver stabilitet mod utilsigtede spidser eller spild
- Ikke-pyrogen testet til mindre end 0,1 EU/ml
- Volumetriske gradueringer og skrivelapper
- Ventilerede hætter inkorporerer en 0,2μ m hydrofob membran for optimal gasudveksling
- Vækstareal og volumen er nominelle
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelsk) | 2,36 oz. |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Kapacitet (metrisk) | 70 mL |
| Materiale | Polystyren |
| Til brug med (applikation) | For forbedret cellevedhæftning og vækst |
| Hals stil | Kantet |
| nr. pr. sag | 100/Cs. |
| nr. pr. pakke | 20/Pk. |
| Form | Rektangulær |
| Overfladebelægning | TC-behandlet |
| Show More |
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.