Description
- Sikker stabling giver stabilitet mod utilsigtede spidser eller spild
- Ikke-pyrogen testet til mindre end 0,1 EU/ml
- Volumetriske gradueringer og skrivelapper
- Ventilerede hætter inkorporerer en 0,2μ m hydrofob membran for optimal gasudveksling
- Vækstareal og volumen er nominelle
Specifications
Specifications
| Stregkode | Nej |
| Kapacitet (engelsk) | 8,45 oz. |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485, FDA 21 CFR 820 |
| Lukningsfarve | Blå |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Polystyren |
| Til brug med (applikation) | For forbedret cellevedhæftning og vækst |
| Højde (engelsk) | 6,28 tommer |
| Show More |
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.