Få mere at vide
Falcon™ Vævskulturbehandlede kolber
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10508662 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
70 mL
250 mL
600 mL
750 mL
800 mL
Kulturområde:
12,5 cm 2
150 cm 2
175 cm 2
225 cm 2
25 cm 2
25 cm²
75 cm 2
75 cm²
Lukketype:
Stikforsegling
Udluftet
Hals stil:
Kantet
Lige
Packungsgröße:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 30
Pakke med 40
Pakke med 60
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10508662
Marke: Falcon™ 353110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fremstillet af optisk klar jomfru polystyren til nem visning af prøve eller celler. Falcon™ Tissue Culture Treated Flasks har vakuum-gas plasma vævskultur behandling for at sikre ensartet vækstoverflade.
  • Sikker stabling giver stabilitet mod utilsigtede spidser eller spild
  • Ikke-pyrogen testet til mindre end 0,1 EU/ml
  • Volumetriske gradueringer og skrivelapper
  • Ventilerede hætter inkorporerer en 0,2μ m hydrofob membran for optimal gasudveksling
  • Vækstareal og volumen er nominelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Lukningsmateriale Polyethylen
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polystyren
Til brug med (applikation) For forbedret cellevedhæftning og vækst
Hals stil Lige
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 5/Pk.
Form Rektangulær
Overfladebelægning TC-behandlet
Sterilitet Steril
Bund form Rektangulær
Lukketype Udluftet
Kulturområde 75 cm 2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt