Beskrivelse
- Sikker stabling giver stabilitet mod utilsigtede spidser eller spild
- Ikke-pyrogen testet til mindre end 0,1 EU/ml
- Volumetriske gradueringer og skrivelapper
- Ventilerede hætter inkorporerer en 0,2μ m hydrofob membran for optimal gasudveksling
- Vækstareal og volumen er nominelle
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 20,2 oz. |
| Certificeringer/compliance | EN ISO 13485, FDA CFR 21 Part 820, cGMP, BSE/TSE (EMA/410/01), USP Class VI Tested, Non-Toxic, Non-Pyrogenic, Tissue Culture Tested, Radiation Sterilized (ANSI/AAMI/ISO 11137), SAL 10-6 |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Farve | Clear |
| Kapacitet (metrisk) | 600 mL |
| Materiale | Polystyren |
| Til brug med (applikation) | For forbedret cellevedhæftning og vækst |
| Højde (engelsk) | 8.93 in. |
| Hals stil | Kantet |
| nr. pr. sag | 40/Cs. |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.