Få mere at vide
Falcon™ Vævskulturbehandlede kolber
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10354331 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
70 mL
250 mL
600 mL
750 mL
800 mL
Kulturområde:
12,5 cm 2
150 cm 2
175 cm 2
225 cm 2
25 cm 2
25 cm²
75 cm 2
75 cm²
Lukketype:
Stikforsegling
Udluftet
Hals stil:
Kantet
Lige
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 30
Pakke med 40
Pakke med 60
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Kulturområde Lukketype Hals stil unitSize
10354331 25 mL 12,5 cm 2 Stikforsegling Kantet Pakke med 100
10249120 25 mL 12,5 cm 2 Udluftet Kantet Pakke med 100
10634501 50 mL 25 cm 2 Stikforsegling Kantet Pakke med 200
10350391 50 mL 25 cm² Udluftet Kantet Pakke med 100
10341011 70 mL 25 cm 2 Stikforsegling Kantet Pakke med 200
10700052 70 mL 25 cm 2 Udluftet Kantet Pakke med 100
10527161 250 mL 75 cm² Stikforsegling Kantet Pakke med 60
10797791 250 mL 75 cm 2 Stikforsegling Lige Pakke med 100
10537161 250 mL 75 cm 2 Udluftet Kantet Pakke med 60
10508662 250 mL 75 cm 2 Udluftet Lige Pakke med 100
10728502 600 mL 150 cm 2 Stikforsegling Kantet Pakke med 40
10499032 600 mL 150 cm 2 Udluftet Kantet Pakke med 40
10078780 750 mL 175 cm 2 Stikforsegling Lige Pakke med 40
10218550 750 mL 175 cm 2 Udluftet Lige Pakke med 40
10446421 800 mL 225 cm 2 Stikforsegling Kantet Pakke med 30
10687762 800 mL 225 cm 2 Udluftet Kantet Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10354331 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 353018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.00 DKK
    1452.04 DKK / Pakke med 100
    Spare 102.96 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af optisk klar jomfru polystyren til nem visning af prøve eller celler. Falcon™ Tissue Culture Treated Flasks har vakuum-gas plasma vævskultur behandling for at sikre ensartet vækstoverflade.
  • Sikker stabling giver stabilitet mod utilsigtede spidser eller spild
  • Ikke-pyrogen testet til mindre end 0,1 EU/ml
  • Volumetriske gradueringer og skrivelapper
  • Ventilerede hætter inkorporerer en 0,2μ m hydrofob membran for optimal gasudveksling
  • Vækstareal og volumen er nominelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode No
Kapacitet (engelsk) 0,8 oz.
Certificeringer/compliance EN ISO 13485, FDA CFR 21 Part 820, cGMP, BSE/TSE (EMA/410/01), USP Class VI Tested, Non-Toxic, Non-Pyrogenic, Tissue Culture Tested, Radiation Sterilized (ANSI/AAMI/ISO 11137), SAL 10-6
Lukningsfarve Blå
Lukningsmateriale Polyethylen
Farve Clear
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Polystyren
Til brug med (applikation) For forbedret cellevedhæftning og vækst
Hals stil Kantet
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Produkttype Cell Culture Flask
Form Rektangulær
Overfladebelægning TC-behandlet
Skriveflade Yes
Uddannet Yes
Mundstil Threaded
Sterilitet Steril
Bund form Rektangulær
Lukketype Stikforsegling
Kulturområde 12,5 cm 2
Overfladebehandling Vævskulturbehandlet
Volumen (metrisk) Virker 2.5 to 3.75 mL
Mængde 100 Ea.
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.