Beskrivelse
- Sikker stabling giver stabilitet mod utilsigtede spidser eller spild
- Ikke-pyrogen testet til mindre end 0,1 EU/ml
- Volumetriske gradueringer og skrivelapper
- Ventilerede hætter inkorporerer en 0,2μ m hydrofob membran for optimal gasudveksling
- Vækstareal og volumen er nominelle
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 1,69 oz. |
| Certificeringer/compliance | EN ISO 13485, FDA CFR 21 Part 820, cGMP, BSE/TSE (EMA/410/01), USP Klasse VI testet, Ikke-giftig, Ikke-pyrogen, Vævskultur testet, Strålesteriliseret (ANSI/AAMI/ISO 11137), SAL 10-6 |
| Lukningsfarve | Blå |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Polystyren |
| Til brug med (applikation) | For forbedret cellevedhæftning og vækst |
| Hals stil | Kantet |
| nr. pr. sag | 100/Cs. |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.