Få mere at vide
Falcon™ Vævskulturbehandlede kolber
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10249120 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
70 mL
250 mL
600 mL
750 mL
800 mL
Kulturområde:
12,5 cm 2
150 cm 2
175 cm 2
225 cm 2
25 cm 2
25 cm²
75 cm 2
75 cm²
Lukketype:
Stikforsegling
Udluftet
Hals stil:
Kantet
Lige
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 30
Pakke med 40
Pakke med 60
Artikelnummer. 10249120
Brand: Falcon™ 353107
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af optisk klar jomfru polystyren til nem visning af prøve eller celler. Falcon™ Tissue Culture Treated Flasks har vakuum-gas plasma vævskultur behandling for at sikre ensartet vækstoverflade.
  • Sikker stabling giver stabilitet mod utilsigtede spidser eller spild
  • Ikke-pyrogen testet til mindre end 0,1 EU/ml
  • Volumetriske gradueringer og skrivelapper
  • Ventilerede hætter inkorporerer en 0,2μ m hydrofob membran for optimal gasudveksling
  • Vækstareal og volumen er nominelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,8 oz.
Lukningsfarve Blå
Lukningsmateriale Polyethylen
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Polystyren
Til brug med (applikation) For forbedret cellevedhæftning og vækst
Hals stil Kantet
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Form Rektangulær
Overfladebelægning TC-behandlet
Sterilitet Steril
Bund form Rektangulær
Lukketype Udluftet
Kulturområde 12,5 cm 2
Overfladebehandling Vævskulturbehandlet
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.