Få mere at vide
Falcon™ 96-brønde, behandlet til cellekultur, mikroplade med flad bund
Artikelnummer. 13477013 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Hvid, Ryd bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 32
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
13477013 Hvid, Ryd bund Pakke med 32
1 options
Artikelnummer. 13477013 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 353377
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2945.00 DKK
    2563.40 DKK / Pakke med 32
    Spare 381.60 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Farve: Hvid, klar bund; Sterilitet: Steril; Låg: Med låg
  • Bund er 60 % tyndere end konventionelle polystyrenmikroplader, hvilket resulterer i lavere baggrundsfluorescens og muliggør aflæsninger ned til 340 nm.
  • Uigennemsigtige vægge forhindrer brønd til brønd krydstale.
  • Optisk klar flad bund tillader direkte mikroskopisk visning.
  • Virgin polystyren i krystalkvalitet
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Ikke-pyrogen
  • Ubehandlet polystyren, standardvævskultur (TC) og Corning™ PrimariaTM overfladebehandlinger til rådighed
  • Praktisk, skræl-åben emballage i medicinsk stil til individuel produktpræsentation
  • Individuelle og Ready-Stack (RS) bakker er PET (Kode 1) og genanvendelig
  • Falcon 96, 384 og 1536 brønds mikroplader er kompatible med automatiseringssystemer og opfylder standard ANSI/SBS fodaftryksdimensioner for mikroplader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode No Barcode
Låg Med låg
Kulturområde 0,34 cm 2
Array 8 x 12
Indbindingstype TC-behandlet
Farve Hvid, Ryd bund
Produkttype Microplate
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Det understøtter en bred vifte af applikationer og mange vigtige celletyper, herunder primære, stamceller, neuronale, mesenkymale, hepatocyt- og endotelceller
nr. pr. sag 32/Cs.
nr. pr. pakke 8/Pk.