Få mere at vide
Falcon™ Polystyren mikroplader
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10599891 Shop alle Corning produkter
Kulturområde:
2 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Artikelnummer. 10599891
Brand: Falcon™ 353226
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af ny polystyren i krystalkvalitet for optimal synlighed. Falcon™ Polystyren mikroplader fås med vævskulturbehandlede og ubehandlede overflader.
Fås med vævskulturbehandlede og ubehandlede overflader. Fremstillet af ny polystyren i krystalkvalitet for optimal synlighed.
  • Alsidighed af pladefarver, der passer til forskellige detektionsmetoder
  • Virgin polystyren i krystalkvalitet
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Ikke-pyrogen
  • Ubehandlet polystyren, standardvævskultur (TC) og Corning™ PrimariaTM overfladebehandlinger til rådighed
  • Praktisk, skræl-åben emballage i medicinsk stil til individuel produktpræsentation
  • Individuelle og Ready-Stack (RS) bakker er PET (Kode 1) og genanvendelig
  • Vækstareal og volumen er nominelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Array 4 x 6
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Polystyren
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 3.5 mL
Farve Klar
Kulturområde 2 cm 2
Materiale Polystyren
Form Rektangulær
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Type Cellekulturplade
Volumen (metrisk) Virker 1,5 til 2,2 ml
Nå tælle 24
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 36/Cs.
nr. pr. pakke 6/Pk.
Emballage Indvendige pakker med 6 stk
Mængde 36/Cs.