Få mere at vide
Falcon™ Polystyren mikroplader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10199391 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kulturområde:
0,75 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Kulturområde Pakningsstørrelse
10199391 0,75 cm 2 Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10199391 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 351178
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00 DKK
    1355.47 DKK / Pakke med 50
    Spare 99.53 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Konstrueret af ny polystyren i krystalkvalitet for optimal synlighed. Falcon™ Polystyren mikroplader fås med vævskulturbehandlede og ubehandlede overflader.
Fås med vævskulturbehandlede og ubehandlede overflader. Fremstillet af ny polystyren i krystalkvalitet for optimal synlighed.
  • Vælg vævskulturbehandlede eller ubehandlede overflader
  • Ubehandlet vækstoverflade er mere hydrofob end vævskulturoverflade og ligner overfladen af en bakteriologisk petriskål
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Lågdesign tillader stabil stabling på bordplade eller i inkubator
  • Alle plader (undtagen 08-772-2A og 08-772-16) har patenteret“ labyrint” låg, der reducerer fordampning af medier fra brønde, minimerer risikoen for kontaminering
  • Dybt skørt og takket kant giver et fastere greb til plademanipulation
  • Enestående optisk klarhed giver mulighed for visualisering af alle cellemonolag
  • Frostede skriveender giver et klart skriveområde til hurtig identifikation
  • Alle plader og låg er velegnede til både manuel og automatiseret håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Array 6 x 8
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Lukningsmateriale Polystyren
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 1.4 mL
Farve Klar
Kulturområde 0,75 cm 2
Materiale Polystyren
Form Rektangulær
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Type Cellekulturplade
Volumen (metrisk) Virker 1,5 til 2,2 ml
Nå tælle 48
Inkluderer Låg
Emballage Individuelt indpakket
Mængde 50/Cs.