Få mere at vide
Falcon™ Polystyren mikroplader
Shop alle Corning produkter
Kulturområde:
9,6 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Beskrivelse
Fås med vævskulturbehandlede og ubehandlede overflader. Fremstillet af ny polystyren i krystalkvalitet for optimal synlighed.
- Vælg vævskulturbehandlede eller ubehandlede overflader
- Ubehandlet vækstoverflade er mere hydrofob end vævskulturoverflade og ligner overfladen af en bakteriologisk petriskål
- Steriliseret ved gammabestråling
- Lågdesign tillader stabil stabling på bordplade eller i inkubator
- Alle plader (undtagen 08-772-2A og 08-772-16) har patenteret“ labyrint” låg, der reducerer fordampning af medier fra brønde, minimerer risikoen for kontaminering
- Dybt skørt og takket kant giver et fastere greb til plademanipulation
- Enestående optisk klarhed giver mulighed for visualisering af alle cellemonolag
- Frostede skriveender giver et klart skriveområde til hurtig identifikation
- Alle plader og låg er velegnede til både manuel og automatiseret håndtering
Tekniske data
Tekniske data
| Array | 2 x 3 |
| Lukningsfarve | Klar |
| Lukning inkluderet | Lukning inkluderet |
| Lukningsmateriale | Polystyren |
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 15.5 mL |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 9,6 cm 2 |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rektangulær |
| Vis mere |