Description
Fås med vævskulturbehandlede og ubehandlede overflader. Fremstillet af ny polystyren i krystalkvalitet for optimal synlighed.
- Alsidighed af pladefarver, der passer til forskellige detektionsmetoder
- Virgin polystyren i krystalkvalitet
- Steriliseret ved gammabestråling
- Ikke-pyrogen
- Ubehandlet polystyren, standardvævskultur (TC) og Corning™ PrimariaTM overfladebehandlinger til rådighed
- Praktisk, skræl-åben emballage i medicinsk stil til individuel produktpræsentation
- Individuelle og Ready-Stack (RS) bakker er PET (Kode 1) og genanvendelig
- Vækstareal og volumen er nominelle
Specifications
Specifications
| Array | 6 x 8 |
| Lukningsfarve | Klar |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Lukningsmateriale | Polystyren |
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 1.4 mL |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 0,75 cm 2 |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rektangulær |
| Show More |