Få mere at vide
Falcon™ Polystyren mikroplader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10048760 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kulturområde:
2 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Kulturområde Pakningsstørrelse
10048760 2 cm 2 Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10048760 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 353047
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1345.00 DKK
    1254.94 DKK / Pakke med 50
    Spare 90.06 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af ny polystyren i krystalkvalitet for optimal synlighed. Falcon™ Polystyren mikroplader fås med vævskulturbehandlede og ubehandlede overflader.
Fås med vævskulturbehandlede og ubehandlede overflader. Fremstillet af ny polystyren i krystalkvalitet for optimal synlighed.
  • Alsidighed af pladefarver, der passer til forskellige detektionsmetoder
  • Virgin polystyren i krystalkvalitet
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Ikke-pyrogen
  • Ubehandlet polystyren, standardvævskultur (TC) og Corning™ PrimariaTM overfladebehandlinger til rådighed
  • Praktisk, skræl-åben emballage i medicinsk stil til individuel produktpræsentation
  • Individuelle og Ready-Stack (RS) bakker er PET (Kode 1) og genanvendelig
  • Vækstareal og volumen er nominelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Array 4 x 6
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Polystyren
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 3.5 mL
Farve Klar
Kulturområde 2 cm 2
Materiale Polystyren
Form Rektangulær
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Type Cellekulturplade
Volumen (metrisk) Virker 1,5 til 2,2 ml
Nå tælle 24
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Emballage Individuelt indpakket
Porestørrelse 1μ m
Mængde 50/Cs.
Diameter (metrisk) 6.5 mm