Få mere at vide
Falcon™ Polystyren mikroplader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10626491 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kulturområde:
3,8 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Artikelnummer. Kulturområde Pakningsstørrelse
10626491 3,8 cm 2 Pakke med 36
1 options
Artikelnummer. 10626491 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 353225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    990.00 DKK
    723.94 DKK / Pakke med 36
    Spare 266.06 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Konstrueret af ny polystyren i krystalkvalitet for optimal synlighed. Falcon™ Polystyren mikroplader fås med vævskulturbehandlede og ubehandlede overflader.
Fås med vævskulturbehandlede og ubehandlede overflader. Fremstillet af ny polystyren i krystalkvalitet for optimal synlighed.
  • Alsidighed af pladefarver, der passer til forskellige detektionsmetoder
  • Virgin polystyren i krystalkvalitet
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Ikke-pyrogen
  • Ubehandlet polystyren, standardvævskultur (TC) og Corning™ PrimariaTM overfladebehandlinger til rådighed
  • Praktisk, skræl-åben emballage i medicinsk stil til individuel produktpræsentation
  • Individuelle og Ready-Stack (RS) bakker er PET (Kode 1) og genanvendelig
  • Vækstareal og volumen er nominelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Array 3 x 4
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Polystyren
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 6 mL
Farve Klar
Kulturområde 3,8 cm 2
Materiale Polystyren
Form Rektangulær
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Type Cellekulturplade
Volumen (metrisk) Virker 1,5 til 2,2 ml
Nå tælle 12
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 36/Cs.
nr. pr. pakke 6/Pk.
Emballage Indvendige pakker med 6 stk
Mængde 36/Cs.