Få mere at vide
Falcon™ Bakteriologiske petriskåle med låg
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10729861 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10729861 50 mm Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 10729861 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 351006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1905.00 DKK
    1779.58 DKK / Pakke med 500
    Spare 125.42 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Fremstillet af krystalkvalitet polystyren for optisk klarhed. Falcon™ Bakteriologiske petriskåle er ikke vævskulturbehandlet til cellevedhæftning til anvendelser, hvor cellevedhæftning ikke ønskes. Overfladen er hydrofob.
Disse bakteriologiske petriskåle er ikke vævskulturbehandlet til cellevedhæftning; til applikationer, hvor cellevedhæftning ikke ønskes. Fremstillet af krystalkvalitet polystyren for optisk klarhed. Overfladen er hydrofob.
  • Holdbar konstruktion til stabil opvask
  • Ny polystyren i krystalkvalitet for optisk klarhed
  • Steril
  • Mål anført (diameter x højde)
Ordreinfo
Pakket 20 pr. ærme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Kulturområde 11,87 cm 2
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Type Cellekulturpetriskål
nr. pr. sag 500/Cs.
nr. pr. pakke 20/Pk.
Emballage Ærme
Mængde 20/ærme
Højde (metrisk) 9 mm
Diameter (metrisk) 50 mm