Få mere at vide
Falcon™ Sterile prøvebeholdere
Artikelnummer. 10153862 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
110 ml
220 ml
Lukning inkluderet:
Ja
Nej
Dimensione della confezione:
Pakke med 100
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kapacitet (metrisk) Lukning inkluderet unitSize
10153862 220 ml Nej Pakke med 500
10100881 220 ml Ja Pakke med 100
10002922 110 ml Nej Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10153862 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 354020
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Fremstillet af klar polypropylen for styrke og synlighed. Falcon™ Sterile prøvebeholdere er ideelle til prøveindsamling.
  • Sterile engangsbeholdere af polypropylen giver sikker prøveindkapsling
  • Fås i 4 1/2 oz. (110 ml) og 8 oz. (220 ml) størrelser både med og uden matchende låg
  • Har indstøbte gradueringer for nemme målinger
  • Gradueret i ounces og milliliter for at give praktiske, engangs-, tidsbesparende beholdere til indsamling, transport og opbevaring af en bred vifte af prøver
  • Inert og kemisk resistent over for almindeligt anvendte laboratoriereagenser ved stuetemperatur
  • Funktioner
    Steril
  • 4 1/4 oz. gradueringer fra 1/2 oz. til 4 1/2 oz. i 1/4 oz. trin og fra 20 mL til 110 mL i trin på 10 mL
  • 8 oz. størrelse gradueret fra 1/4 oz. til 8 oz. i 1/4 oz. trin og fra 20 mL til 220 mL i trin på 10 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 220 ml
nr. pr. sag 500/Cs.
nr. pr. pakke 20/Pk.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.