Få mere at vide
Falcon™ Sterile prøvebeholdere
Artikelnummer. 10100881 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
110 ml
220 ml
Lukning inkluderet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukning inkluderet Pakningsstørrelse
10100881 220 ml Ja Pakke med 100
10153862 220 ml Nej Pakke med 500
10002922 110 ml Nej Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10100881 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 354015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00 DKK
    811.28 DKK / Pakke med 100
    Spare 23.72 DKK
    2% Slukket
På lager
Fremstillet af klar polypropylen for styrke og synlighed. Falcon™ Sterile prøvebeholdere er ideelle til prøveindsamling.
  • Sterile engangsbeholdere af polypropylen giver sikker prøveindkapsling
  • Fås i 4 1/2 oz. (110 ml) og 8 oz. (220 ml) størrelser både med og uden matchende låg
  • Har indstøbte gradueringer for nemme målinger
  • Gradueret i ounces og milliliter for at give praktiske, engangs-, tidsbesparende beholdere til indsamling, transport og opbevaring af en bred vifte af prøver
  • Inert og kemisk resistent over for almindeligt anvendte laboratoriereagenser ved stuetemperatur
  • Funktioner
    Steril
  • 4 1/4 oz. gradueringer fra 1/2 oz. til 4 1/2 oz. i 1/4 oz. trin og fra 20 mL til 110 mL i trin på 10 mL
  • 8 oz. størrelse gradueret fra 1/4 oz. til 8 oz. i 1/4 oz. trin og fra 20 mL til 220 mL i trin på 10 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 220 ml
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.