Beskrivelse
Disse polyethylenhætter har en patenteret pasform i to positioner; løs til aerob dyrkning, tæt til forsegling.
Falcon™ polyethylen-snaphætter med to positioner til 12x75 mm rør tilbyder både ventilerede og helt lukkede positioner. Disse sterile hætter er pakket 500 pr. pose og 2.000 pr. kasse. RNase/DNase-fri.
Snaphætte med to positioner, der tilbyder ventilerede såvel som helt lukkede muligheder Steriliseret ved gammabestråling Til brug med både polystyren- og polypropylenrør
Ordreinfo
Leveres i poser á 500; etui med fire poser.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Snap Cap |
| Materiale | Polyethylen |
| Farve | Neutral |
| nr. pr. pakke | 500/Pk. |
| nr. pr. sag | 2000/Cs. |
| Til brug med (udstyr) | Falcon™ 75 L x 12 mm OD 5 mL polystyren og polypropylen rundbundede rør |